Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de porcelana de perfil medio sin tapa
Código de producto. 12366497
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
20 ml
38mL
49mL
90mL
110mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12366497 38mL paquete de 10
12306507 110mL paquete de 5
12356497 20 ml paquete de 10
12346497 15mL paquete de 10
12376497 49mL paquete de 10
12396497 90mL paquete de 5
6 options
Código de producto. 12366497
Marca: Haldenwanger™ L 79MF/6
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de porcelana de perfil medio Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Acabado Acristalado
Capacidad (métrico) 38mL
Diámetro exterior (métrico) 45mm
Altura (métrico) 36mm
Product Type Crisoles de porcelana de perfil medio