Learn More
Gibco™ Medium 154
Descripción
Medio líquido estéril, preparado con 200 μM de cloruro de calcio para cultivar queratinocitos epidérmicos humanos. Este medio basal requiere la adición del kit HKGS (S-001-5) o HKGS (S-001-K) antes de su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Célula de queratinocitos |
| Clasificación | Sin suero |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio 154 |
| Serum Level | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Con aditivos | Rojo de fenol |
| Línea de productos | Cascade Biologics |
| Cantidad | 500 mL |
| Mostrar más |