Learn More
Liebherr™ Interior a prueba de chispas, congelador de laboratorio
Código de producto. 10648215 Tienda Liebherr Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
139 l
Intervalo de temperatura:
-9°C a -26°C
Modelo:
Sobremesa, LGUex1500
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Intervalo de temperatura Modelo unitSize
10648215 139 l -9°C a -26°C Sobremesa, LGUex1500 cada uno
1 options
Código de producto. 10648215 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor LGUEX1500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El congelador de laboratorio con interior a prueba de chispas ofrece un almacenamiento seguro, preciso y duradero de productos sensibles a la temperatura, y está totalmente equipado para aplicaciones de laboratorio con la calidad de fabricación de Liebherr en la que puede confiar. Opciones de asignación de temperatura EN 60068 y de control inteligente.
  • Interior sin chispas con certificación ATEX
  • Validado según FD X15-140, conforme a GLP.
  • Descongelación manual.
  • Acabado exterior de acero con revestimiento blanco.
  • Revestimiento interior moldeado con esquinas redondeadas.
  • Puerta con cerradura, reversible.
  • Puerta de cierre automático.
  • Puerto de acceso Ø de 15 mm para sondas de temperatura externas a cada compartimento.
  • Puerto de acceso Ø de 30 mm para validación en el sitio, situado en la pared lateral a 1/3 de la altura, a cada compartimento
  • Controlador electrónico con pantalla digital con resolución de 0,1 °C.
  • Bloqueo del teclado digital con código PIN.
  • Alarmas de temperatura alta y baja ópticas y acústicas con umbrales ajustables.
  • Contacto sin tensión para la conexión con el sistema de alarma remoto.
  • Registro de alarmas con memoria de las 3 últimas alarmas de temperatura con hora, fecha y duración.
  • Registro de alarmas con la memoria de las 3 últimas alarmas de fallo de alimentación con hora, fecha y duración.
  • Memoria de temperatura mín. - máx.
  • Interfaz RS 485 para monitorización de temperatura externa y sistemas de alarma centralizados.
Especificaciones
Tipo Congelador
Capacidad (métrico) 139 l
Intervalo de temperatura -9°C a -26°C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura Gradiente a 6,6 °C
Modelo de puerta Sólido
No. of Doors 1
Door Material Acero
Aislamiento Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado exterior Acero pintado de blanco
Capacidad del estante (métrico) 40 kg
N.º de cajones 3
Certificaciones/conformidad ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001
Modelo Sobremesa, LGUex1500
Ruedas giratorias No
Color Blanco
Tipo de control Digital
Descongelación Manual
Fondo exterior (métrico) 61,5 cm
Fondo interior (métrico) 45 cm
Altura exterior (métrico) 82 cm
Altura (métrico) interior 66,3 cm
Anchura exterior (métrico) 59,7 cm
Anchura (métrico) interior 45,4 cm
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Salidas de datos RS 485
Amperaje 1 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Vataje 100 w
Consumo energético 338 kWh/a
Refrigerante R 600a
Peso con embalaje (métrico) 45 kg
Peso (métrico) 42 kg