Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio MediLine
Código de producto. 10605345 Tienda Liebherr Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
141 L
152 l
Modelo de puerta:
Macizo
Consumo energético:
273 kWh/a
369 kWh/a
Estantes:
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo de puerta Consumo energético Estantes unitSize
10605345 141 L Macizo 273 kWh/a 3 cada uno
15260469 152 l Macizo 369 kWh/a 3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10605345 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor LKUV1610
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El refrigerador de laboratorio Liebherr™ MediLine con interior a prueba de chispas ofrece un almacenamiento seguro, preciso y duradero de productos sensibles a la temperatura, y está totalmente equipado para aplicaciones de laboratorio con la calidad de fabricación de Liebherr en la que puede confiar. Opciones de asignación de temperatura EN 60068 y de control inteligente.
  • De alcance, 1 sección, anchura de 600 mm
  • Intervalo de temperatura de + 3/+ 16 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial y refrigeración asistida por ventilador.
  • Clase climática 7, refrigerante R 600a.
  • Controlador digital con resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña, interfaz RS 485 y contacto de alarma sin tensión
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Registro de alarmas de los 3 últimos eventos con temperaturas mín./máx., duración, etc.
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta de cierre automático
  • 45 kg de carga en el estante
Specifikationer
Tipo Refrigerador de laboratorio
Capacidad (métrico) 141 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Estabilidad de la temperatura Gradiente a 4,3 °C
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta Macizo
Door Material Acero
N.º de cajones 0
Estantes 3
Capacidad del estante (métrico) 45 kg
Material de la cabina Acero
Acabado exterior Acero con revestimiento blanco
Aislamiento 40 mm de HDPE
Interior Plástico blanco
Modelo Bajo mostrador, LKUv 1610
Pantalla LED
Ruedas giratorias No
Color Blanco
Tipo de control Digital
Incluye Sistema de alarma visual y audible, asa ergonómica, guías de rodillos, cubierta de aluminio para evaporador, sonda de temperatura NTC
Descongelación Automático
Opciones de vigilancia SmartCoolingHub
Salidas de datos RS 485
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 60 cmL x 61,5 cmD x 82 cmH
Fondo exterior (métrico) 61,5 cm
Fondo interior (métrico) 43,5 cm
Altura exterior (métrico) 82 cm
Altura (métrico) interior 67 cm
Anchura exterior (métrico) 59,7 cm
Anchura (métrico) interior 44 cm
Amperaje 1,0 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 273 kWh/a
Peso con embalaje (métrico) 39 kg
Peso (métrico) 36 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.