Learn More
Estándar de viscosidad médica, 4,0 mPa.s (25,00 °C )
Descripción
- Trazabilidad completa según las normas internacionales
- Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
- Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
- Contiene agente antibacteriano
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, ISO 17034 |
| Cantidad | 100 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.