Learn More
Estándar de viscosidad médica, 2,0 mPa.s (25,00 °C )
Código de producto. 16060230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
16060230 500 mL 500 ml
16050230 100 mL 100 ml
2 options
Código de producto. 16060230
Marca: Paragon Scientific MGVS20500
Probado en estricta conformidad con la ASTM D2162. Estos estándares de viscosidad de grado médico son totalmente trazables a los estándares nacionales y también son compatibles con los equipos de prueba. Normalmente se utilizan para calibrar y verificar los equipos de medición de la viscosidad, aunque no de manera exclusiva.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Contiene agente antibacteriano
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, ISO 17034
Cantidad 500 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.