Learn More
Estándar de viscosidad médica, 1,2 mPa.s (25,00 °C )
Código de producto. 16010230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16010230 100 mL 100 ml
16020230 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16010230 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor MGVS12100
Probado en estricta conformidad con la ASTM D2162. Estos estándares de viscosidad de grado médico son totalmente trazables a los estándares nacionales y también son compatibles con los equipos de prueba. Normalmente se utilizan para calibrar y verificar los equipos de medición de la viscosidad, aunque no de manera exclusiva.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Certificado de conformidad con las normas ISO 17025 e ISO 17034 en virtud de la acreditación UKAS de Paragon
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
  • Contiene agente antibacteriano
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, ISO 17034
Cantidad 100 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.