Descripción
- Mascarilla médica OP-R
- Tiras para las orejas
- Resistente a salpicaduras
- EN 14683 de tipo IIR
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 14683 |
| Incluye | Ganchos para los oídos |