Learn More
Corning™ Solución de glucosa al 45 % media Tech™
BIOPHARMA
Código de producto. 15363581
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
15363581 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15363581
Marca: Corning™ 25037CI
Los productos de medios de crecimiento clásicos de Corning se complementan con una amplia gama de nutrientes, suplementos, tampones, antibióticos, antimicóticos y otros reactivos especialmente formulados para maximizar los resultados y la consistencia en sus procesos de cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Glucosa
Cantidad 100 mL