Learn More
DWK Life Sciences Frasco de medios para laboratorio Wheaton™, no graduado, tapón/revestimiento de PE
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
24 EA
48 EA
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato ámbar que proporciona la mejor resistencia química.
- Frasco de vidrio de borosilicato transparente
- El borde de vertido especial facilita el vertido
- Empaquetados en cartón particionado para ayudar a evitar que los frascos sufran arañazos
- Tapón negro con revestimiento de polietileno fenólico
- La etiqueta de comunicación de peligros incluida con cada caja de frascos permite la identificación del contenido y la notificación de seguridad
- El sello a prueba de manipulaciones incluido con cada caja de frascos mantiene el frasco sellado, lo cual protege el contenido de un mal uso accidental
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato (tipo I) |
| Cantidad | 48 EA |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 33-430 |
| Tipo de producto | Frasco de medios para laboratorio |
| Revestimiento del tapón | Polietileno |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tamaño del tapón | 33-430 mm |