Learn More
DWK Life Sciences Frasco de medios para laboratorio Wheaton™, no graduado, sin tapón
Código de producto. p-7111656 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
24 EA
48 EA
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. 12452501
Marca: DWK Life Sciences 219419
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de vidrio de borosilicato transparente de tipo I sin graduaciones.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato que proporciona la mejor resistencia química
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente
  • El borde de vertido especial facilita el vertido
  • Empaquetados en cartón particionado para ayudar a evitar que los frascos sufran arañazos
  • El tapón de rosca fenólico negro se puede adquirir por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato (tipo I)
Cantidad 24 EA
Acabado del cuello 33-340
Tipo de producto Frasco de medios para laboratorio
Tamaño del tapón 33-340 mm
Tipo de tapón Sin tapón