Learn More
DWK Life Sciences Frasco de medios para laboratorio Wheaton™, no graduado, sin tapón
Código de producto. 12432501 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Cantidad:
24 EA
48 EA
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
12432501 125 mL 48 EA paquete de 48
12452501 500 mL 24 EA paquete de 24
12442501 250 mL 48 EA paquete de 48
3 options
Código de producto. 12432501
Marca: DWK Life Sciences 219415
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco de vidrio de borosilicato transparente de tipo I sin graduaciones.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato que proporciona la mejor resistencia química
  • Frasco de vidrio de borosilicato transparente
  • El borde de vertido especial facilita el vertido
  • Empaquetados en cartón particionado para ayudar a evitar que los frascos sufran arañazos
  • El tapón de rosca fenólico negro se puede adquirir por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Transparente
Material Vidrio de borosilicato (tipo I)
Cantidad 48 EA
Graduaciones NO
Altura (métrico) 119 MM
Tipo de producto Frasco de medios para laboratorio
Tamaño del tapón 33-430 mm
Tipo de tapón Sin tapón