Learn More
Beskrivning
- Frascos para medios Fisherbrand: estos frascos están diseñados para proporcionar una solución integral para almacenar medios, tampones biológicos y una variedad de reactivos
- Estos frascos están diseñados para ser a prueba de fugas, irrompibles y aptos para el congelador, lo que los hace ideales para almacenar y transportar muestras valiosas.
- Los frascos de medios Fisherbrand son la elección perfecta para una solución de almacenamiento fiable y cómoda que cumple con las rigurosas demandas de los laboratorios modernos
- Los frascos de medios de Fisherbrand son la combinación perfecta de durabilidad, seguridad y versatilidad.
Specifikationer
Specifikationer
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Capacidad (imperial) | 0,264 gal. |
| Color | Transparente |
| Material | -PET: |
| Esterilidad | Estéril |
| Closure Included | Sí |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduated | Sí |
| Boca | De rosca |
| Forma | Cuadrado |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?