Learn More
OHAUS™ Abrazadera para frascos de cultivo
Código de producto. 15792509 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Frasco de 1000 ml
Frasco de 500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15792509 Frasco de 500 ml cada uno
15702519 Frasco de 1000 ml cada uno
2 options
Código de producto. 15792509
Marca: OHAUS™ 30400097
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera para frascos de cultivo OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura varios tamaños de frascos.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para su uso con frascos de cultivo
  • Diseñada para mantener los frascos en su sitio de forma segura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Abrazadera para frascos
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Frasco de 500 ml
Descripción Abrazadera para frascos de cultivo de 500 ml