Learn More
Ansell Guantes quirúrgicos de látex MEDI-GRIP
Código de producto. 17784949 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
5,5
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17784949 8 50 pares
17734949 5,5 50 pares
17744949 6 50 pares
17754949 6.5 50 pares
17764949 7 50 pares
17774949 7,5 50 pares
17794949 8,5 50 pares
17704959 9 50 pares
8 options
Código de producto. 17784949
Marca: Ansell 330200780
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes quirúrgicos de látex sin polvo que proporcionan comodidad diaria, movilidad y protección fiable.
  • Los guantes con forma anatómica exclusivos proporcionan un ajuste cómodo y minimizan la fatiga de las manos
  • Formulación de látex suave y maleable con grosor optimizado para proporcionar una buena sensibilidad táctil y movilidad
  • Revestimiento de polímero para una colocación rápida y sencilla
Especificaciones
AQL 0,65
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Totalmente texturizados
Material Látex de caucho natural
En polvo sin polvo
Tamaño 8
Esterilidad Estéril