Descripción
- Los guantes con forma anatómica exclusivos proporcionan un ajuste cómodo y minimizan la fatiga de las manos
- Formulación de látex suave y maleable con grosor optimizado para proporcionar una buena sensibilidad táctil y movilidad
- Revestimiento de polímero para una colocación rápida y sencilla
Especificaciones
Especificaciones
| AQL | 0,65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Material | Látex de caucho natural |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 5,5 |
| Esterilidad | Estéril |