missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Medetomidine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200098537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16487278 10 mg 10 miligramos
16453297 50 mg 50 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16487278

Marca: Medchem Express HY17034B10mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.

Medetomidine hydrochloride is an agonist of adrenergic alpha-2 receptor, which is used in veterinary medicine for its analgesic properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Medetomidine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 86347-15-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17ClN2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo MPV785
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (422.40 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM)
SMILES CC(C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C.Cl
Peso molecular (g/mol) 236.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.74
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.