missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ MEDAG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15836053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15836053 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15836053

Marca: Invitrogen™ PA567634

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with Mouse samples.

MEDAG is a protein coding gene involved in processes that promote adipocyte differentiation, lipid accumulation, and glucose uptake in mature adipocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MEDAG
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.9 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica MEDAG
N.º de referencia del gen Q14BA6, Q5VYS4
Alias de gen 6330406I15Rik; Activated in W/Wv mouse stomach 3; activated in W/Wv mouse stomach 3 homolog; Awms3; C12H13orf33; C13orf33; C25H13orf33; hAWMS3; mAWMS3; MEDA4; MEDA-4; Medag; mesenteric estrogen dependent adipogenesis; mesenteric estrogen-dependent adipogenesis; mesenteric estrogen-dependent adipogenesis protein; Mesenteric estrogen-dependent adipose 4; RGD1307396; uncharacterized protein C13orf33 homolog
Símbolos de los genes MEDAG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human C13orf33.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 70717, 84935
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.