Learn More
MED9 Monoclonal Antibody (OTI6E3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200018998
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17526244 30 μL 30 microlitros
17506244 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17526244 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811890S
Mouse Monoclonal Antibody
MED9 Monoclonal antibody specifically detects MED9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno MED9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6E3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Med9
N.º de referencia del gen Q9NWA0
Alias de gen BC019367; Med25; Med9; Mediator complex subunit 9; mediator of RNA polymerase II transcription subunit 9; mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 9 homolog; mediator subunit 25; RGD1563669
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MED9 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55090
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1