Learn More
MED9 Monoclonal Antibody (OTI6E3), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17526244
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17526244 30 μL 30 microlitros
17506244 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17526244
Marca: Origene Technologies TA811890S
Mouse Monoclonal Antibody
MED9 Monoclonal antibody specifically detects MED9 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno MED9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6E3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Med9
N.º de referencia del gen Q9NWA0
Alias de gen BC019367; Med25; Med9; Mediator complex subunit 9; mediator of RNA polymerase II transcription subunit 9; mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 9 homolog; mediator subunit 25; RGD1563669
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human MED9 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55090
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1