missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MED6 Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017819
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17559213 30 μL 30 microlitros
17539213 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17559213 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808213S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MED6 Monoclonal antibody specifically detects MED6 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno MED6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZNF200
N.º de referencia del gen P98182
Alias de gen 1500012F11Rik; Activator-recruited cofactor 33 kDa component; ARC33; AU019660; AV213303; CTD-2540L5.5; hMed6; hypothetical protein LOC505293; MED6; Mediator complex subunit 6; mediator of RNA polymerase II transcriptio subunit 6-like protein; mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6; mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog; NY-REN-28; Renal carcinoma antigen NY-REN-28
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZNF200 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7752
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.