missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED6 Monoclonal Antibody (OTI3B9), TrueMAB™, OriGene
Descripción
MED6 Monoclonal antibody specifically detects MED6 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MED6 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3B9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | ZNF200 |
| N.º de referencia del gen | P98182 |
| Alias de gen | 1500012F11Rik; Activator-recruited cofactor 33 kDa component; ARC33; AU019660; AV213303; CTD-2540L5.5; hMed6; hypothetical protein LOC505293; MED6; Mediator complex subunit 6; mediator of RNA polymerase II transcriptio subunit 6-like protein; mediator of RNA polymerase II transcription subunit 6; mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog; NY-REN-28; Renal carcinoma antigen NY-REN-28 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?