missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MED26 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16830645 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16830645 20 μL 20 microlitros
16820645 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16830645

Marca: Proteintech 210431AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a multifunctional protein that binds ubiquitin and regulates activation of the nuclear factor kappa-B signaling pathway. The protein functions as a scaffolding/adaptor protein in concert with TNF receptor-associated factor 6 to mediate activation of NF-kB in response to upstream signals. Alternatively spliced transcript variants encoding either the same or different isoforms have been identified for this gene. Mutations in this gene result in sporadic and familial Paget disease of bone.

Especificaciones

Antígeno MED26
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MED26
N.º de referencia del gen O95402, Q7TN02
Alias de gen ARC70, CRSP complex subunit 7, CRSP7, CRSP70, MED26, mediator complex subunit 26
Símbolos de los genes Med26
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MED26 Fusion Protein Ag15381
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 306328, 70625, 9441
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.