Learn More
MED23 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30237301 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30237301 150 μL 150 microlitros
30234836 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30237301
Marca: Proteintech 683071IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The MED23 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MED23. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MED23 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno MED23
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H4G4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CRSP130; CRSP133; CRSP3; DKFZp434H0117; DRIP130; SUR2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9439
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1