Learn More
AMPri™ Guantes de examen de látex Premium Grip Med-Comfort, PPE, Cat. III
Código de producto. 16816081
Change view
Click to view available options
Tamaño:
L
M
Pequeño
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16816081 M paquete de 100
16826081 Pequeño paquete de 100
16806081 L paquete de 100
16836081 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16816081 Proveedor AMPri™ N.º de proveedor 01037M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de examen de látex AMPri™ Med-Comfort no estériles son libres de polvo y tienen un acabado texturizado para un buen agarre.
  • AQL 1,5
  • Guantes de examen de gran agarre
  • Las aplicaciones incluyen el uso en el laboratorio, la clínica, la farmacia, la odontología y la industria alimentaria
  • Protegen contra sustancias químicas y microorganismos
  • Ajuste ambidiestro
  • Sin talco
  • No estéril
  • Color: blanco
  • Acabado con textura
  • Desechables
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AQL 1,5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, para uso alimentario
Color Blanco
Desechables Sí
Laboratory/Cleanroom Use Laboratorio
Latex Free No
Material Látex
Tamaño M
Grosor (métrico) Puño: 0,08 mm; Palma: 0,10 mm; puntas de los dedos: 0,12 mm
Longitud (métrico) 240 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.