Learn More
AMPri™ Guantes de examen de látex Premium Grip Med-Comfort, PPE, Cat. III
Descripción
- AQL 1,5
- Guantes de examen de gran agarre
- Las aplicaciones incluyen el uso en el laboratorio, la clínica, la farmacia, la odontología y la industria alimentaria
- Protegen contra sustancias químicas y microorganismos
- Ajuste ambidiestro
- Sin talco
- No estéril
- Color: blanco
- Acabado con textura
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AQL 1,5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, para uso alimentario |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Laboratory/Cleanroom Use | Laboratorio |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tamaño | M |
| Grosor (métrico) | Puño: 0,08 mm; Palma: 0,10 mm; puntas de los dedos: 0,12 mm |
| Longitud (métrico) | 240 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?