Learn More
AMPri™ Guantes de examen de látex Premium Grip Med-Comfort, PPE, Cat. III
Descripción
- AQL 1,5
- Guantes de examen de gran agarre
- Las aplicaciones incluyen el uso en el laboratorio, la clínica, la farmacia, la odontología y la industria alimentaria
- Protegen contra sustancias químicas y microorganismos
- Ajuste ambidiestro
- Sin talco
- No estéril
- Color: blanco
- Acabado con textura
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AQL 1,5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 455-1, EN374-1/4/5, EN420, para uso alimentario |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Laboratory/Cleanroom Use | Laboratorio |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tamaño | L |
| Grosor (métrico) | Puño: 0,08 mm; Palma: 0,10 mm; puntas de los dedos: 0,12 mm |
| Longitud (métrico) | 240 mm |