Learn More
Fisherbrand™ Temporizador mecánico
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
60 min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Mechanical Timer
- 60 min.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador mecánico |
| Intervalo de tiempo | 60 min |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 L x 60 Al mm |
| Longitud (métrico) | 60 mm |
| Altura (métrico) | 60mm |
| Cantidad | 1 unidad |