Learn More
SCAT™ Control de nivel mecánico para barril
Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
86 mm
150 mm
Material:
HDPE-EC
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Control de nivel para barriles
- Disponible en diferentes materiales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 200 L |
| Diámetro exterior (métrico) | 18 mm |
| Capacidad (imperial) | 52,8 gal |
| Longitud (métrico) | 86 mm |
| Tamaño | G3/4 pulg (m) |
| Longitud (imperial) | 3,4 in |
| Material | HDPE-EC |
| Tipo de producto | Control de nivel |