Learn More
SCAT™ Control de nivel mecánico para barril
Código de producto. 16688435 Tienda SCAT Europe Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
86 mm
150 mm
Material:
HDPE-EC
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16688435
Marca: SCAT™ 107883
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Flotador para un control de nivel sencillo al llenar o repostar barriles de hasta 200 l.
  • Control de nivel para barriles
  • Disponible en diferentes materiales
Especificaciones
Capacidad (métrico) 200 L
Diámetro exterior (métrico) 18 mm
Capacidad (imperial) 52,8 gal
Longitud (métrico) 86 mm
Tamaño G3/4 pulg (m)
Longitud (imperial) 3,4 in
Material HDPE-EC
Tipo de producto Control de nivel