Learn More
WTW™ Measuring Vessel for Electrodes
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Determinación del pH del agua potable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Suitable for pH combination electrodes SenTix™ 81
- Also for use as a storage vessel for electrodes
- Supplied individually
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Measuring Vessel |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del pH del agua potable |