Learn More
Buerkle™ Bidón de medición industrial con asa cerrada
Código de producto. p-7235853 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16696553
Marca: Buerkle™ 72041000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Jarra medidora de polipropileno ligera y práctica, adecuada para aplicaciones industriales.
La jarra de medición tiene dos escalas de medición, transparente en relieve y con letras azules. Con asa ergonómica, disponible con diseño cerrado para una estabilidad óptima o con asa abierta para apilar y ahorrar espacio. La jarra de medición está fabricada con polipropileno y, por lo tanto, es muy resistente a ácidos, bases y productos químicos.
  • PP, transparente
  • Con graduación en relieve impresa en azul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 1000 mL
Altura (métrico) 165 mm
Diámetro (métrico) 117 mm