Learn More
Hirschmann™ Matraz de medición de clase A con reglamento de preenvasado
Código de producto. 11873212
Click to view available options
Intervalo de graduación:
323-337 ml
368-382 mL
De 18 a 22 ml
De 23 a 27 ml
De 245 a 255 ml
De 343 a 357 ml
De 47 a 53 ml
De 490 a 510 ml
De 690 a 710 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11873212
Marca: Hirschmann™ 2950186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Consiga soluciones estándar precisas. El matraz de medición de clase A Hirschmann™ con reglamento de preenvasado está normalizado para que contenga o suministre una cantidad precisa de líquido. El matraz tiene graduaciones azules.
  • Clase A
  • Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
  • Certificado de conformidad
  • Graduación azul
  • No esmerilado, con borde
  • Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
  • Calibrado para IN
Especificaciones
Capacidad (métrico) 300 ml
Intervalo de graduación De 245 a 255 ml
Graduaciones 0,5 ml
Altura (métrico) 240 mm
Graduated Sí
Clase A