Learn More
Hirschmann™ Matraz de medición de clase A con reglamento de preenvasado
Click to view available options
Intervalo de graduación:
323-337 ml
368-382 mL
De 18 a 22 ml
De 23 a 27 ml
De 245 a 255 ml
De 343 a 357 ml
De 47 a 53 ml
De 490 a 510 ml
De 690 a 710 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Description
- Clase A
- Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
- Certificado de conformidad
- Graduación azul
- No esmerilado, con borde
- Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
- Calibrado para IN
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Intervalo de graduación | De 18 a 22 ml |
| Graduaciones | 0,5 ml |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction