Learn More
Hirschmann™ Matraz de medición de clase A con reglamento de preenvasado
Descripción
- Clase A
- Conforme a las normas del reglamento de preenvasado
- Certificado de conformidad
- Graduación azul
- No esmerilado, con borde
- Escala impresa en el cuello para una identificación rápida y sencilla de la desviación del valor real del valor normal
- Calibrado para IN
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Intervalo de graduación | De 490 a 510 ml |
| Graduaciones | 1 ml |
| Altura (métrico) | 260 mm |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |