Learn More
Thermographic Measurements Ltd Cinta térmica para mediciones
Código de producto. 17797514
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De 104 °C a 127 °C
De 132 °C a 154 °C
De 160°C a 182°C
De 188 °C a 210 °C
De 216°C a 249°C
De 249 °C a 290 °C
De 37 °C a 46 °C
De 49 °C a 71 °C
De 77 °C a 99 °C
Material:
Película Kaladex, Adhesivo acrílico
Película de poliimida, Adhesivo acrílico
Película de poliéster, Adhesivo acrílico
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 500
Pantalla:
104/110/116/121/127 °C
132/138/143/149/154 °C
160/166/171/177/182°C
188/193/199/204/210 °C
249/254/260/280/290 °C
37/40/43/46/49 °C
49/54/60/65/71 °C
77/82/88/93/99 °C
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Material unitSize Pantalla
17797514 De 216°C a 249°C Película Kaladex, Adhesivo acrílico paquete de 500 -
11760889 De 37 °C a 46 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico paquete de 10 37/40/43/46/49 °C
11780889 De 77 °C a 99 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 10 PCS 77/82/88/93/99 °C
11790889 De 104 °C a 127 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 10 PCS 104/110/116/121/127 °C
11700899 De 132 °C a 154 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 10 PCS 132/138/143/149/154 °C
11720899 De 188 °C a 210 °C Película de poliimida, Adhesivo acrílico paquete de 10 188/193/199/204/210 °C
11740899 De 249 °C a 290 °C Película de poliimida, Adhesivo acrílico paquete de 10 249/254/260/280/290 °C
11770889 De 49 °C a 71 °C Película de poliéster, Adhesivo acrílico 10 PCS 49/54/60/65/71 °C
17787514 De 160°C a 182°C Película de poliéster, Adhesivo acrílico paquete de 100 160/166/171/177/182°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 17797514 Proveedor Thermographic Measurements Ltd N.º de proveedor M05STHRGHD01P1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcione una indicación de la temperatura actual con una etiqueta de medición de temperatura Thermographic™ Thermax™. La etiqueta de temperatura puede variar según sea necesario para controlar la temperatura actual para la esterilización.
  • Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura
  • Económicos y sencillos de utilizar.
  • Respuesta inmediata.
  • Autoadhesivo
  • Discretas
  • Irreversibles
  • Resistente a aceite, agua y vapor.
  • Tolerancias de exactitud: (De 29 a 99 °C (+/- 1 °C)/100 - 154 °C (+/- 1,5 °C) de 160 a 290 °C (+/- 1 % + 1 °C).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 1,53 in
Altura (métrico) 39 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 18 mm
Material Película Kaladex, Adhesivo acrílico
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Vertical, autoadhesiva
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Anchura (imperial) 0,7 in
Tipo de producto Cinta térmica
Longitud (imperial) 0.7 in.
Descripción Thermax 5-level Temperature Indicator 216°C to 249°C (421°F to 480°F)
Temperatura máx. (imperial) 480°F
Temperatura máxima 249°C
Temperatura mín. (imperial) 421°F
Temperatura mín. (métrico) 216°C
Intervalo de temperatura (imperial) 421°F to 480°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 216°C a 249°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ± 1 °C
Subdivisión 216°C, 224°C, 332°C, 241°C, 249°C (421°F, 435°F, 450°F, 466°F, 480°F)
Anchura (métrico) 18 mm
Báscula Dual °C (°F)