Learn More
Thermographic Measurements Ltd Cinta térmica para mediciones
Descripción
- Etiqueta redonda sensible al calor para controlar la temperatura de esterilización
- Económicos y sencillos de utilizar
- Adhesivo/a/s
- Respuesta inmediata.
- El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
- Resistente a aceite, agua y vapor.
- Tolerancias de exactitud: 29-99 °C (+/-1 °C) / 100 -154 °C (+/-1,5 °C) 160-290 °C (+/-1 °C)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altura (imperial) | 2 in. |
| Altura (métrico) | 51 mm |
| Rango de humedad | 40 to 60% |
| Longitud (métrico) | 18 mm |
| Material | Película de poliéster, Adhesivo acrílico |
| Tiempo de medición | 2 to 5 seconds |
| Modelo | Thermax 5-level Temperature Indicator 160°C to 182°C (320°F to 360°F) Range F |
| Mostrar más |