Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicador térmico para mediciones
Descripción
- Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura de esterilización
- Adhesivas
- Discretas
- Irreversibles
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Single-use |
| Para utilizar con (aplicación) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altura (imperial) | 0.51 in. |
| Altura (métrico) | 13 mm |
| Rango de humedad | 40 to 60% |
| Longitud (métrico) | 12 mm |
| Material | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Tiempo de medición | 2 to 5 seconds |
| Modelo | Thermax Encapsulated Temperature Indicator 138°C (280°F) |
| Mostrar más |