Learn More
Thermographic Measurements Ltd Indicador térmico para mediciones
Código de producto. 11730939
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
110 °C
121 °C
127 °C
138 °C
154 °C
160 °C
166 °C
171 °C
177 °C
182 °C
188 °C
204 °C
216 °C
224 °C
232 °C
241 °C
254 °C
40 °C
49 °C
54 °C
60 °C
65 °C
71 °C
77 °C
88 °C
93 °C
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) unitSize
11730939 171 °C 50 PCS
11770909 40 °C paquete de 50
11710919 49 °C 50 PCS
11720919 54 °C paquete de 50
11730919 60 °C 50 PCS
11740919 65 °C paquete de 50
11750919 71 °C 50 PCS
11760919 77 °C paquete de 50
11790919 93 °C paquete de 50
11780919 88 °C 50 PCS
11720929 110 °C 50 PCS
11740929 121 °C 50 PCS
11750929 127 °C paquete de 50
11700939 154 °C paquete de 50
11770929 138 °C 50 PCS
11710939 160 °C paquete de 50
11720939 166 °C paquete de 50
11740939 177 °C 50 PCS
11760939 188 °C 50 PCS
11790939 204 °C 50 PCS
11710949 216 °C 50 PCS
11720949 224 °C 50 PCS
11740949 241 °C 50 PCS
11730949 232 °C 50 PCS
11760949 254 °C paquete de 50
11750939 182 °C paquete de 50
26 options
Código de producto. 11730939
Marca: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE171D01P1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single use, irreversible threshold indicator reports the highest temperature reached
  • Etiqueta sensible al calor para controlar la temperatura de esterilización
  • Adhesivas
  • Discretas
  • Irreversibles
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications
Altura (imperial) 0.51 in.
Altura (métrico) 13 mm
Rango de humedad 40 to 60%
Longitud (métrico) 12 mm
Material Polyester Film, Acrylic Adhesive
Tiempo de medición 2 to 5 seconds
Modelo Thermax Encapsulated Temperature Indicator 171°C (340°F)
Relleno del termómetro Wax-melt Technology
Peso (métrico) 9 g
Tipo de producto Indicador térmico
Longitud (imperial) 0.47 in.
Descripción Thermax Encapsulated Temperature Indicator 171°C (340°F)
Temperatura máx. (imperial) 340°F
Temperatura máxima 171°C
Temperatura mín. (imperial) 340°F
Temperatura mín. (métrico) 171°C
Intervalo de temperatura (imperial) 340°F
Intervalo de temperatura (métrico) 171 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Electrical equipment, pumps, braking systems, water pumps, aeronautical equpment, military equipment
Exactitud ±1% +1°C
Subdivisión Single Temperature
Báscula Dual °C (°F)