Learn More
Thermographic Measurements Ltd Pintura térmica de cambio único Thermax™
Descripción
- Pintura de temperatura temporizada
- A base de disolvente
- No se necesita imprimación en la mayoría de las superficies
- No destiñe con luz solar directa
- Tiempo de reacción corto
- Rendimiento superior en entornos normales y hostiles
- Ideal para estudios térmicos
- Fuertes contrastes de colores claros
- Resistente al aceite, al vapor y al agua
- No requiere aditivos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pintura de temperatura programada (135 °C) |
| Para utilizar con (aplicación) | Color changing paint to show heat exposure |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Color | Rosa |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Insulated vessels, motor components, thermal mapping of equipment |