Learn More
Thermographic Measurements Ltd Microetiquetas BioBlock™ Thermax™
Descripción
- Económicos y sencillos de utilizar.
- Respuesta inmediata.
- El cambio de color permanente registra la temperatura máxima alcanzada.
- Resistente a aceite, agua y vapor.
- Tolerancias de exactitud: 29-99ºC (+/-1 °C) / 100 -154 °C (+/-1.5 °C) 160-290 °C (+/-1%+1 °C).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications |
| Altura (imperial) | 0,43 in |
| Longitud (métrico) | 11 mm |
| Material | Poliéster, Acrylic Adhesive |
| Tiempo de medición | 2 to 5 seconds |
| Modelo | Bioblock 4-level Irrevesible Indicator |
| Relleno del termómetro | Wax-melt Technology |
| Peso (métrico) | 7 g |
| Mostrar más |