Learn More
TMC Hallcrest™ Indicadores de temperatura Thermax Chillchecker
Código de producto. 11767218
Change view
Click to view available options
Pantalla:
-17 °C
-2 °C
-8 °C
9 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Pantalla unitSize
11767218 9 °C paquete de 100
11717218 -8 °C paquete de 100
11737218 -2 °C paquete de 100
11707218 -17 °C paquete de 100
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11767218
Marca: TMC Hallcrest™ M01KTHE009C01X1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Proporcionar una identificación irreversible para los problemas de control de temperatura. Los indicadores de temperatura TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker pueden utilizarse para aplicaciones de transporte y almacenamiento de mercancías.
  • Asegurarse de que no se han superado las temperaturas marcadas.
  • El color cambia a azul cuando se alcanza la temperatura.
  • Fácil de utilizar y de leer.
  • Autoadhesivo.
  • Temperaturas disponibles entre -17 y 20 °C.
  • Precisión de +/-1 °C
Specifica
Fondo (imperial) 0,23 in
Fondo (métrico) 6 mm
Desechables
Material PVC
Anchura (imperial) 1,25 in
Tipo de producto Indicador de temperatura
Exactitud ± 1 °C
Pantalla 9 °C
Anchura (métrico) 32 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.