Learn More
TMC Hallcrest™ Indicadores de temperatura Thermax Chillchecker
Código de producto. 11717218
Change view
Click to view available options
Pantalla:
-17 °C
-2 °C
-8 °C
9 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Pantalla unitSize
11717218 -8 °C paquete de 100
11737218 -2 °C paquete de 100
11767218 9 °C paquete de 100
11707218 -17 °C paquete de 100
4 options
Código de producto. 11717218
Marca: TMC Hallcrest™ M01KTHEN08C01X1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionar una identificación irreversible para los problemas de control de temperatura. Los indicadores de temperatura TMC Hallcrest™ Thermax Chillchecker pueden utilizarse para aplicaciones de transporte y almacenamiento de mercancías.
  • Asegurarse de que no se han superado las temperaturas marcadas.
  • El color cambia a azul cuando se alcanza la temperatura.
  • Fácil de utilizar y de leer.
  • Autoadhesivo.
  • Temperaturas disponibles entre -17 y 20 °C.
  • Precisión de +/-1 °C
Especificaciones
Fondo (imperial) 0,23 in
Fondo (métrico) 6 mm
Desechables
Material PVC
Anchura (imperial) 1,25 in
Tipo de producto Indicador de temperatura
Exactitud ± 1 °C
Pantalla -8 °C
Anchura (métrico) 32 mm