Learn More
TMC Hallcrest™ Indicadores de temperatura Thermax Chillchecker
Descripción
- Asegurarse de que no se han superado las temperaturas marcadas.
- El color cambia a azul cuando se alcanza la temperatura.
- Fácil de utilizar y de leer.
- Autoadhesivo.
- Temperaturas disponibles entre -17 y 20 °C.
- Precisión de +/-1 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo (imperial) | 0,23 in |
| Fondo (métrico) | 6 mm |
| Desechables | Sí |
| Material | PVC |
| Anchura (imperial) | 1,25 in |
| Tipo de producto | Indicador de temperatura |
| Exactitud | ± 1 °C |
| Pantalla | -17 °C |
| Anchura (métrico) | 32 mm |