Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba con diafragma químico seco ME4C NT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10725774
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Requisitos eléctricos unitSize
10725774 CEE 230 V 50/60 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 10725774
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20731200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apta para tareas de laboratorio como filtración al vacío, desgasificación, extracción en fase sólida y muchas otras.
  • Diseñada para proporcionar caudales en el nivel de vacío un 40 % superiores a otras bombas de la competencia con valores nominales de capacidad de aire libre similares
  • Funcionamiento muy silencioso en vacío máximo
  • Menos vibraciones que el modelo anterior
  • Líneas de flujo construidas con materiales con excelente resistencia a la corrosión (por ejemplo, diafragmas y cabezales de PTFE)
  • Suprime el vaho, la manipulación y la eliminación de aceite contaminado asociados a las bombas de paletas giratorias Intervalos de servicio: De 10 000 a 15 000 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 52,5 torr
Caballos de fuerza 0,24 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material PTFE (cabezal de bomba), Fluoroplástico (caja)
Modelo ME 4C NT
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Peso (imperial) 24,47 lb
Peso (métrico) 11,1 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Caudal 2,3/2,6 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 7,79 in
Altura global (métrico) 198,12 mm
Longitud global (imperial) 10 pulg
Longitud global (métrico) 254 mm
Anchura total (imperial) 9,56 in
Anchura global (métrico) 24,28 cm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Filtración y concentración de disolventes con punto de ebullición bajo
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 1
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V