Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío con diafragma sin aceite ME2C NT
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4493018
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Requisitos eléctricos unitSize
11828571 CEE 230 V 50/60 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 11828571 Proveedor BrandTech™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20730100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una bomba de vacío excelente para diversas aplicaciones de desplazamiento de líquidos en el laboratorio, incluidas la filtración en vacío y la extracción en fase sólida, así como la desgasificación y la evaporación de disolventes volátiles.
El funcionamiento en vacío máximo produce niveles de decibelios comparables a los de una conversación personal tranquila.
  • Vacío final: 52 Torr (70 mbar).
  • Capacidad de aire libre: 38 lpm (1.4 cfm).
  • La bomba de vacío ME2C NT tiene trayectorias de flujo fabricadas con materiales de excelente resistencia a la corrosión, como cabezales y diafragmas de PTFE.
  • Las bombas de diafragma con diseño químico VACUUBRAND eliminan la nebulización, manipulación y eliminación de aceite contaminado asociado con las bombas de paletas giratorias.
  • Los intervalos de mantenimiento típicos son de 10 000 a 15 000 horas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 52 Torr (70 mbar)
Caballos de fuerza 0,18 hp
Amperaje 1,8 A
Incluye Motor monofásico, interruptor de encendido/apagado, cable con tapón, manual de funcionamiento
Velocidad motor 1500/1800 rpm
Certificaciones/conformidad CE
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material Cabezal de bomba de ETFE, diafragma de PTFE, tubos de PTFE, válvula de FFKM
Modelo ME 2C NT
Nivel de ruido 45 dBA
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 22,4 lb
Peso (métrico) 10,2 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 38 l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 7,7 in
Altura global (métrico) 19,8 cm
Longitud global (imperial) 9,5 in
Longitud global (métrico) 24,3 cm
Anchura total (imperial) 8,3 in
Anchura global (métrico) 21.1 cm
Tipo de bomba Bombas de diafragma para uso químico
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 1
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Hornos de vacío, filtraciones y colectores multipuerto
N.º de etapas 1
Presión máxima 1,1 bar
Tensión 230 V
Cantidad 1 unidad