Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío con diafragma sin aceite ME2C NT
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El funcionamiento en vacío máximo produce niveles de decibelios comparables a los de una conversación personal tranquila.
- Vacío final: 52 Torr (70 mbar).
- Capacidad de aire libre: 38 lpm (1.4 cfm).
- La bomba de vacío ME2C NT tiene trayectorias de flujo fabricadas con materiales de excelente resistencia a la corrosión, como cabezales y diafragmas de PTFE.
- Las bombas de diafragma con diseño químico VACUUBRAND eliminan la nebulización, manipulación y eliminación de aceite contaminado asociado con las bombas de paletas giratorias.
- Los intervalos de mantenimiento típicos son de 10 000 a 15 000 horas.
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 52 Torr (70 mbar) |
| Caballos de fuerza | 0,18 hp |
| Amperaje | 1,8 A |
| Incluye | Motor monofásico, interruptor de encendido/apagado, cable con tapón, manual de funcionamiento |
| Velocidad motor | 1500/1800 rpm |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Material | Cabezal de bomba de ETFE, diafragma de PTFE, tubos de PTFE, válvula de FFKM |
| Modelo | ME 2C NT |
| Nivel de ruido | 45 dBA |
| Mostrar más |