Learn More
Ansell™ ME107
Código de producto. p-7146544
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5
7,5
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
Código de producto. Tamaño unitSize
15180144 7,5 cada uno
15610934 10,5 1 par
2 options
Código de producto. 15180144
Marca: Ansell™ A008075
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guante de protección para la industria
  • Gran resistencia a productos químicos de base acuosa.
  • Buena flexibilidad y elasticidad para evitar rasgones.
  • Tratado con cloro para el endurecimiento y la limpieza de la superficie del guante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL
Clasificación Categoría III
Material del manguito Látex de caucho natural
Descripción Heavy duty chemical protection
Coating Material Látex de caucho natural
Color Negro
Desechables Reusable
Acabado exterior Suave
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free Sí
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 7,5
Esterilidad No estéril
Modelo ME107
Grosor (métrico) 1.20 mm
Estilo de dedo dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Chemical and Liquid Protection
Guantes con puño de color Negro
Material de revestimiento No flocado
Tipo de empaquetado 1 par por caja, 12 cajas por paquete
Cantidad 12 pair
Resistente a Chemical and Liquid Protection
Serie ME series
Dimensiones (L x An) 610 mm
Longitud (imperial) 610 mm