Learn More
Ansell™ ME107
Descripción
- Gran resistencia a productos químicos de base acuosa.
- Buena flexibilidad y elasticidad para evitar rasgones.
- Tratado con cloro para el endurecimiento y la limpieza de la superficie del guante.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Certificaciones/conformidad | EN388:2003/4121, EN374:2003/Virus, EN374:2003/ABCKL |
| Clasificación | Categoría III |
| Material del manguito | Látex de caucho natural |
| Descripción | Heavy duty chemical protection |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Color | Negro |
| Desechables | Reusable |
| Acabado exterior | Suave |
| Grado | Uso industrial |
| Mostrar más |