missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ME1 encodes a cytosolic, NADP-dependent enzyme that generates NADPH for fatty acid biosynthesis. The activity of this enzyme, the reversible oxidative decarboxylation of malate, links the glycolytic and citric acid cycles. The regulation of expression for this gene is complex. Increased expression can result from elevated levels of thyroid hormones or by higher proportions of carbohydrates in the diet.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ME1 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ME1 |
| N.º de referencia del gen | P06801, P13697, P48163 |
| Alias de gen | HUMNDME, Malic enzyme 1, ME1, MES, NADP dependent malic enzyme, NADP ME |
| Símbolos de los genes | Me1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?