missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ME0328, MedChemExpress

Código de producto. 16452858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16452858 10 mg 10 miligramos
16475597 5 mg 5 miligramos
16464266 100 mg 100 miligramos
16432546 25 mg 25 miligramos
16409516 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16452858

Marca: Medchem Express HY100225

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ME0328 is a potent and selective ARTD3/PARP3 inhibitor with an IC50 of 0.89±0.28 μM.

ME0328 is a potent and selective ARTD3/PARP3 inhibitor with an IC50 of 0.89±0.28 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ME0328
Forma física Solid
CAS 1445251-22-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 75 mg/mL (233.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)C)CCC(NC2=C3C=CC=C2)=NC3=O
Peso molecular (g/mol) 321.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.37
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.